Learn More
Micronova™ Cortador de bolsas de seguridad
Código de producto. 16407685 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Longitud (métrico):
15 cm
16,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16407685 Amarillo 16,5 cm paquete de 50
12940235 Naranja 15 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16407685 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BC02IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    682.40€ / paquete de 50
    Ahorro 212.60€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
El cortador de seguridad desechable de plástico está diseñado con un mango ergonómico y un protector de cuchilla de seguridad para usar con bolsas de materia prima y suministros de producción en entornos controlados y áreas de soporte. Disponible irradiada con rayos gamma.
El cortador de bolsas de seguridad Micronova está diseñado con un mango ergonómico y protector de hoja de seguridad, lo que elimina la necesidad de cambiar las hojas debido al aflojamiento. Disponible con un protector de seguridad retráctil opcional.
  • Cortador seguro para bolsas de materias primas y suministros de producción
  • Mangos de plástico desechable ergonómico
  • Para su uso en entornos controlados y áreas de soporte
  • Protector de seguridad retráctil opcional
  • Disponible irradiado con rayos gamma
Especificaciones
Tipo de producto Abridor de bolsas
Color-coded Sí
Material del mango Plástico
Tipo de mango Seguro tipo gancho
Tipo de punta Hoja: estilo gancho
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de procesamiento de irradiación y certificado de conformidad
Color Amarillo
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (recomendada entre 15 °C a 30 °C). No almacenar bajo la luz solar directa. Guarde el producto en un espacio protegido de fluctuaciones extremas de temperatura y humedad y lejos de fuentes ultravioleta.
Descripción Se envía a temperatura ambiente
Diámetro (imperial) 1,125 in
Diámetro (métrico) 2.9 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,5 x 2,5 x 0,4375 in. (16,5 x 6,3 x 1,1 cm)
Desechables Un solo uso
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Corte de Bolsas en Ambientes Controlados para apertura de paquetes de materia prima.
Altura (imperial) 0,4375 in
Altura (métrico) 1.1 cm
Longitud (imperial) 6,5 in
Longitud (métrico) 16,5 cm
Longitud de la punta (métrico) 6.3 cm
Material Hoja de acero inoxidable, cubierta de copolímero
Envase Envasado en bolsa de LDPE, revestimiento de caja de LDPE. Estuche con clasificación ECT de material 100% reciclado.
Cantidad 50/Cs.
Resistente a Desinfectantes y soluciones de limpieza estándar
Tamaño 8 x 8 x 8 in
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6.4 cm