Descripción
El cortador de bolsas de seguridad Micronova está diseñado con un mango ergonómico y protector de hoja de seguridad, lo que elimina la necesidad de cambiar las hojas debido al aflojamiento. Disponible con un protector de seguridad retráctil opcional.
- Cortador seguro para bolsas de materias primas y suministros de producción
- Mangos de plástico desechable ergonómico
- Para su uso en entornos controlados y áreas de soporte
- Protector de seguridad retráctil opcional
- Disponible irradiado con rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Abridor de bolsas |
| Color-coded | Sí |
| Material del mango | Plástico |
| Tipo de mango | Retráctil |
| Tipo de punta | Hoja de cuchilla |
| Scent | Sin perfume |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de procesamiento de irradiación y certificado de conformidad |
| Color | Naranja |
| Mostrar más |