Descripción
- La variante BioBased (fabricada con material 100 % de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio.
- Los tubos de base biológica tienen propiedades de material y especificaciones técnicas idénticas a las de nuestros tubos no biológicos.
- La bisagra Eppendorf Safe-Lock La tapa evita que se abra accidentalmente durante la incubación y el almacenamiento.
- La construcción de polipropileno de base biológica ofrece una resistencia robusta a los productos químicos, el estrés mecánico y las temperaturas extremas.
- El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación durante períodos de almacenamiento prolongados.
- La tapa esmerilada de tamaño generoso y la superficie lateral facilitan el etiquetado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2.0 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifugación |
| N.° por paquete | 1000 |
| Envase | Bolsas resellables |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -86 °C a +100 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |