Learn More
Gilson™ Estación de aspiración segura
Código de producto. 17102225 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Reino Unido
UE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
17102225 UE
17193574 Reino Unido
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17102225 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110744
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estación de aspiración segura es un sistema de vacío motorizado independiente para la aspiración rápida y sencilla de la eliminación de desechos líquidos biológicos. La estación ofrece velocidad de aspiración ajustable y asas. Ideal para ELISA pruebas, cultivo celular y cualquier otro líquido contaminado o peligroso, aspiración y eliminación.
Seguro y libre de contaminación
  • Diseño cerrado e independiente  para evitar riesgos de contaminación.
  • Todas las partes en contacto con líquidos son totalmente autoclavables.
  • Equipado con un sistema de detección de nivel para evitar el desbordamiento de líquido.
  • Cuenta con un filtro hidrofóbico en línea que atrapa los aerosoles para una eliminación segura.
Adaptable
  • Se   incluyen varios adaptadores para adaptarlos al operador manual.
  • Nivel de aspiración ajustable indicado por una placa de LED
  • El diseño modular permite una aspiración rápida y precisa de líquidos.
Cómoda
  • Fácil de usar en un banco o en cabinas de flujo laminar.
  • Siempre listo para usar con  solo presionar el botón en el operador manual
  • El operador manual ergonómico se puede almacenar en el asa de la botella.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Azul
Velocidad de dispensación 17 ml/seg.
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos MLH Product Line
Esterilidad No estéril
Tipo Aspiradora motorizada
Volumen (métrico) 4 L
Tipo de tapón UE