Learn More
R&D Systems™ RPL37A Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18614918 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614918 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614918 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP249441PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 6168
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Cantidad 0,1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen 60 S ribosomal protein L37a, MGC74786, ribosomal protein L37a
Símbolo de gen RPL37A
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49441. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión RPL37A