Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficie RNase AWAY™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11580095 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 ml
475 ml
1 l
4 l
Tipo de recipiente:
Frasco
Frasco con pulverizador
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
475 ml
5 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente unitSize
11580095 250 ml Frasco 250 ml
10666421 475 ml Frasco con pulverizador 475 ml
30286571 1 l Frasco 5 litros
10180601 1 l Frasco 1 litro
11952385 4 l Frasco 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11580095 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.97€
    35.75€ / 250 ml
    Ahorro 21.22€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Este producto limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo que se pierde calentando el instrumental de vidrio.
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ es ideal para descontaminar aparatos, mesas de trabajo y el instrumental de vidrio y de plástico. Limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo necesario para calentar el instrumental de vidrio.
  • Para uso en pipetas, cajas de gel o zonas de preparación de ARN y ADN
  • No deja residuos que puedan interferir con la polimerización o tinción de geles
  • Químicamente estable y no abrasivo
  • No contiene ácidos fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 11
Composición Hidróxido de sodio con agua
Tipo de recipiente Frasco
Volumen (imperial) 8.5 oz.
Volumen (métrico) 250 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNAse away
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.