Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficie RNase AWAY™
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescription
Elimine la ARNasa y el ADN de las superficies de los laboratorios. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ es ideal para descontaminar aparatos, mesas de trabajo y el instrumental de vidrio y de plástico. Limita la dependencia de tratamientos con DEPC (dietilpirocarbonato), que es cancerígeno, y ahorra el tiempo necesario para calentar el instrumental de vidrio.
- Para uso en pipetas, cajas de gel o zonas de preparación de ARN y ADN
- No deja residuos que puedan interferir con la polimerización o tinción de geles
- Químicamente estable y no abrasivo
- No contiene ácidos fuertes.
Specifications
Specifications
| pH | 11 |
| Composición | Hidróxido de sodio con agua |
| Tipo de recipiente | Frasco |
| Volumen (imperial) | 33.875 oz |
| Volumen (métrico) | 1 l |
Safety and Handling
- RNAse away
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.