Learn More
Texwipe™ Toallitas prehumedecidas con el borde termosellado Revolve™
Descripción
- Al usar productos Revolve™, las empresas participan en la reutilización de polímeros de poliéster, de modo que evitan que el número de botellas indicadas en la bolsa del producto acaben en el vertedero
- El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos
- Diseñadas con una gran capacidad de absorción, idónea para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones
- Cumple los requisitos para toallitas USP <797> y USP <800>
- Prehumedecidas con 0,2 μm de IPA de grado USP al 70 %/30 % de agua desionizada
- Las toallitas ofrecen una eficacia de limpieza uniforme y optimizada con niveles COV y humedad repetibles
- Envasadas en bolsas de fácil uso con cierre deslizante que reduce la evaporación de la solución para conservar un nivel de humedad de la toallita uniforme
- Las toallitas estériles cuentan con triple embolsado con revestimiento interno que forma una cuarta capa de protección
- Sometidas a irradiación gamma para alcanzar un nivel de garantía de esterilización de 10-6 de acuerdo a las directrices de la AAMI
- Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
- Documentación de validación de la esterilidad disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 9 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza, aplicación y retirada de desinfectantes |
| Solución de saturación | 70% IPA/ 30% agua desionizada |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X200 Revolve 23X23CM Sterile Wipers Pre-Wetted Wit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl Alcohol