Learn More
Texwipe™ Toallitas prehumedecidas con el borde termosellado Revolve™
Código de producto. 17406683
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 4 in
9 x 9 in
12 x 12 in
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 400
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad unitSize
17406683 4 x 4 in No estéril paquete de 400
17476673 4 x 4 in Estéril paquete de 200
17416683 9 x 9 in No estéril paquete de 200
17486673 9 x 9 in Estéril paquete de 200
17426683 12 x 12 in No estéril paquete de 200
17496673 12 x 12 in Estéril paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17406683 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1704P
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con material de poliéster reciclado al 100 % y procesado en el sistema de fabricación totalmente automático Texwipe. Las toallitas Revolve™ contribuyen a los objetivos de sostenibilidad reduciendo la cantidad de botellas de agua que, tras su consumo, acaban en vertederos, así como las emisiones de carbono.
  • Al usar productos Revolve™, las empresas participan en la reutilización de polímeros de poliéster, de modo que evitan que el número de botellas indicadas en la bolsa del producto acaben en el vertedero
  • El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos
  • Diseñadas con una gran capacidad de absorción, idónea para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones
  • Cumple los requisitos para toallitas USP <797> y USP <800>
  • Prehumedecidas con 0,2 μm de IPA de grado USP al 70 %/30 % de agua desionizada
  • Las toallitas ofrecen una eficacia de limpieza uniforme y optimizada con niveles COV y humedad repetibles
  • Envasadas en bolsas de fácil uso con cierre deslizante que reduce la evaporación de la solución para conservar un nivel de humedad de la toallita uniforme
  • Las toallitas estériles cuentan con triple embolsado con revestimiento interno que forma una cuarta capa de protección
  • Sometidas a irradiación gamma para alcanzar un nivel de garantía de esterilización de 10-6 de acuerdo a las directrices de la AAMI
  • Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
  • Documentación de validación de la esterilidad disponible
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm
Material Poliéster
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 4 x 4 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, aplicación y retirada de desinfectantes
Solución de saturación 70% IPA/ 30% agua desionizada
Esterilidad No estéril
Características ecológicas Fabricado con material de poliéster 100% reciclado