Learn More
Texwipe™ Toallitas secas con borde sellado Revolve™
Código de producto. 17466613
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 4 in
9 x 9 in
12 x 12 in
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 2500
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad Tamaño de la unidad
17466613 12 x 12 in No estéril paquete de 1000
17446613 4 x 4 in No estéril paquete de 2000
17496603 4 x 4 in Estéril paquete de 2500
17456613 9 x 9 in No estéril paquete de 1000
17406613 9 x 9 in Estéril paquete de 500
17416613 12 x 12 in Estéril paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17466613 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1105.02€ / paquete de 1000
    Ahorro 219.98€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Fabricadas con material de poliéster reciclado al 100 % y procesado en el sistema de fabricación totalmente automático Texwipe. Las toallitas Revolve™ contribuyen a los objetivos de sostenibilidad reduciendo la cantidad de botellas de agua que, tras su consumo, acaban en vertederos, así como las emisiones de carbono.
  • Al usar productos Revolve™, las empresas participan en la reutilización de polímeros de poliéster, de modo que evitan que el número de botellas indicadas en la bolsa del producto acaben en el vertedero
  • El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos
  • Diseñadas con una gran capacidad de absorción, idónea para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones
  • Cumple los requisitos para toallitas USP <797> y USP <800>
  • Las toallitas estériles cuentan con triple embolsado con revestimiento interno que forma una cuarta capa de protección
  • Sometidas a irradiación gamma para alcanzar un nivel de garantía de esterilización de 10-6 de acuerdo a las directrices de la AAMI
  • Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
  • Documentación de validación de la esterilidad disponible
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 31 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 31 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, aplicación y retirada de desinfectantes
Solución de saturación No saturado
Esterilidad No estéril
Características ecológicas Fabricado con material de poliéster 100% reciclado