Learn More
Texwipe™ Toallitas secas con borde sellado Revolve™
Description
- Al usar productos Revolve™, las empresas participan en la reutilización de polímeros de poliéster, de modo que evitan que el número de botellas indicadas en la bolsa del producto acaben en el vertedero
- El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos
- Diseñadas con una gran capacidad de absorción, idónea para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones
- Cumple los requisitos para toallitas USP <797> y USP <800>
- Las toallitas estériles cuentan con triple embolsado con revestimiento interno que forma una cuarta capa de protección
- Sometidas a irradiación gamma para alcanzar un nivel de garantía de esterilización de 10-6 de acuerdo a las directrices de la AAMI
- Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
- Documentación de validación de la esterilidad disponible
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallita para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Bordes | Sellado |
| Dimensiones (L x An) | 4 x 4 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza, aplicación y retirada de desinfectantes |
| Show More |