Learn More
Texwipe™ Toallitas secas con borde sellado Revolve™
Código de producto. 17406613
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 4 in
9 x 9 in
12 x 12 in
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 2500
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad Tamaño de la unidad
17406613 9 x 9 in Estéril paquete de 500
17446613 4 x 4 in No estéril paquete de 2000
17496603 4 x 4 in Estéril paquete de 2500
17456613 9 x 9 in No estéril paquete de 1000
17466613 12 x 12 in No estéril paquete de 1000
17416613 12 x 12 in Estéril paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17406613 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor STX1709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    535.80€ / paquete de 500
    Ahorro 109.20€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Fabricadas con material de poliéster reciclado al 100 % y procesado en el sistema de fabricación totalmente automático Texwipe. Las toallitas Revolve™ contribuyen a los objetivos de sostenibilidad reduciendo la cantidad de botellas de agua que, tras su consumo, acaban en vertederos, así como las emisiones de carbono.
  • Al usar productos Revolve™, las empresas participan en la reutilización de polímeros de poliéster, de modo que evitan que el número de botellas indicadas en la bolsa del producto acaben en el vertedero
  • El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos
  • Diseñadas con una gran capacidad de absorción, idónea para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones
  • Cumple los requisitos para toallitas USP <797> y USP <800>
  • Las toallitas estériles cuentan con triple embolsado con revestimiento interno que forma una cuarta capa de protección
  • Sometidas a irradiación gamma para alcanzar un nivel de garantía de esterilización de 10-6 de acuerdo a las directrices de la AAMI
  • Con código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
  • Documentación de validación de la esterilidad disponible
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Bordes Sellado
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, aplicación y retirada de desinfectantes
Solución de saturación No saturado
Esterilidad Estéril
Características ecológicas Fabricado con material de poliéster 100% reciclado