Learn More
Brady™ Etiquetas retro reflectantes para todo tipo de clima
Aumente la seguridad y la visibilidad con el material de etiqueta altamente reflectante B-584. Imprima etiquetas prácticamente en cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad con un dispositivo compacto. Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
42.20€ - 66.54€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Caras imprimibles | Arriba |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
|
17981940
|
Brady™
170809 |
12,70 mm x 6,10 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
42.20€
paquete de 1 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17971950
|
Brady™
170810 |
12,70 mm x 6,10 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
42.20€
paquete de 1 |
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17971930
|
Brady™
170811 |
19,05 mm x 6,10 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
49.15€
paquete de 1 |
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17931960
|
Brady™
170812 |
19,05 mm x 6,10 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
49.15€
paquete de 1 |
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17801769
|
Brady™
170935 |
25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 |
56.10€ 53.30€ / paquete de 1 Ahorro 2.80€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17831759
|
Brady™
170936 |
25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | Amarillo | BMP51, BMP53, M511, M510 |
56.10€ 53.30€ / paquete de 1 Ahorro 2.80€ 4% Descuento |
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17861739
|
Brady™
170937 |
38,10 mm x 6,10 m (An x Al) | Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 |
70.00€ 66.54€ / paquete de 1 Ahorro 3.46€ 4% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
|
17851739
|
Brady™
170938 |
38,10 mm x 6,10 m (An x Al) | Amarillo | BMP51, BMP53, M511, M510 |
70.00€ 66.54€ / paquete de 1 Ahorro 3.46€ 4% Descuento |
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||
Descripción
- Ideal para aplicaciones de seguridad como en personal, equipos de extinción de incendios y gabinetes de primeros auxilios o en cualquier lugar donde se requiera visibilidad adicional.
- Resistente a la abrasión, a la intemperie, a los disolventes y a las temperaturas extremas.
- El adhesivo acrílico sensible a la presión resiste la exposición prolongada a condiciones difíciles.
- Capaz de soportar condiciones exteriores durante 4 a 6 años en promedio.
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Ninguno | |
| Transferencia térmica | |
| Etiquetado de componentes y equipos; Identificación de instalaciones; Identificación general; Identificación de seguridad | |
| 1 Etiqueta(s) / Caja | |
| -40 °F a 158 °F | |
| 0,0055 in | |
| 20 ft. | |
| 0,5 in |
| 2011/65/UE, 2015/863 | |
| Arriba | |
| Etiqueta | |
| -40 °C | |
| 1 | |
| -40 °C a 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 6.10 m |