Learn More
Brady™ Etiquetas retro reflectantes para todo tipo de clima
Aumente la seguridad y la visibilidad con el material de etiqueta altamente reflectante B-584. Imprima etiquetas prácticamente en cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad con un dispositivo compacto. Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
Marca: Brady™ 170936
Descripción
- Ideal para aplicaciones de seguridad como en personal, equipos de extinción de incendios y gabinetes de primeros auxilios o en cualquier lugar donde se requiera visibilidad adicional.
- Resistente a la abrasión, a la intemperie, a los disolventes y a las temperaturas extremas.
- El adhesivo acrílico sensible a la presión resiste la exposición prolongada a condiciones difíciles.
- Capaz de soportar condiciones exteriores durante 4 a 6 años en promedio.
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Amarillo | |
| Continua | |
| Arriba | |
| Etiqueta | |
| Etiquetado de componentes y equipos; Identificación de instalaciones; Identificación general; Identificación de seguridad | |
| -40 °C | |
| 1 Etiqueta(s) / Caja | |
| 25.40 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C a 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 295 mm (1 in) | |
| 25.40 mm | |
| M5C-1000-584-YL |
| 2011/65/UE, 2015/863 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Plástico | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| BMP51, BMP53, M511, M510 | |
| M5C-1000-584-YL | |
| 1 | |
| -40 °F a 158 °F | |
| 0,0055 in | |
| 25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | |
| 6.10 m | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 in |