Learn More
Brady™ Etiquetas retro reflectantes para todo tipo de clima
Aumente la seguridad y la visibilidad con el material de etiqueta altamente reflectante B-584. Imprima etiquetas prácticamente en cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad con un dispositivo compacto. Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
Marca:  Brady™ 170938
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17851739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    66.54€ / paquete de 1
    Ahorro 3.46€
    4% Descuento
Descripción
  • Ideal para aplicaciones de seguridad como en personal, equipos de extinción de incendios y gabinetes de primeros auxilios o en cualquier lugar donde se requiera visibilidad adicional.
  • Resistente a la abrasión, a la intemperie, a los disolventes y a las temperaturas extremas.
  • El adhesivo acrílico sensible a la presión resiste la exposición prolongada a condiciones difíciles.
  • Capaz de soportar condiciones exteriores durante 4 a 6 años en promedio.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Amarillo
Continua
Arriba
Etiqueta
Etiquetado de componentes y equipos; Identificación de instalaciones; Identificación general; Identificación de seguridad
-40 °C
1 Etiqueta(s) / Caja
38.10 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C a 70 °C
0.14 mm
20 ft.
295 mm (1,5 in)
38.10 mm
M5C-1500-584-YL
2011/65/UE, 2015/863
Ninguno
Brillo
Plástico
Transferencia térmica
No estéril
BMP51, BMP53, M511, M510
M5C-1500-584-YL
1
-40 °F a 158 °F
0,0055 in
38,10 mm x 6,10 m (An x Al)
6.10 m
38.10 mm
0,5 in
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.