Learn More
Brady™ Etiquetas retro reflectantes para todo tipo de clima
Aumente la seguridad y la visibilidad con el material de etiqueta altamente reflectante B-584. Imprima etiquetas prácticamente en cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad con un dispositivo compacto. Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
Marca:  Brady™ 170809
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17981940
  • 42.20€ / paquete de 1
En stock
Descripción
  • Ideal para aplicaciones de seguridad como en personal, equipos de extinción de incendios y gabinetes de primeros auxilios o en cualquier lugar donde se requiera visibilidad adicional.
  • Resistente a la abrasión, a la intemperie, a los disolventes y a las temperaturas extremas.
  • El adhesivo acrílico sensible a la presión resiste la exposición prolongada a condiciones difíciles.
  • Capaz de soportar condiciones exteriores durante 4 a 6 años en promedio.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Blanco
Continua
Arriba
Etiqueta
Etiquetado de componentes y equipos; Identificación de instalaciones; Identificación general; Identificación de seguridad
-40 °C
1 Etiqueta(s) / Caja
12.70 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C a 70 °C
0.14 mm
20 ft.
0,5 in
12.70 mm
M4C-500-584
2011/65/UE, 2015/863
Ninguno
Brillo
Plástico
Transferencia térmica
No estéril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-500-584
1
-40 °F a 158 °F
0,0055 in
12,70 mm x 6,10 m (An x Al)
6.10 m
12.70 mm
0,5 in