Learn More
Motic™ Retícula, mira, 100 div./10 mm, 25 mm de diámetro.
Código de producto. 11888713
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Mira, graduada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11888713 Mira, graduada cada uno
1 options
Código de producto. 11888713 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001401861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    47.00€ / paquete de 1
    Ahorro 9.80€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Retícula graduada para las mediciones de la muestra. La retícula Motic™, línea transversal, 100 div./10 mm, 25 mm de diámetro es una retícula de mira con 100 divisiones.
  • Graduado para la medición de muestras.
  • Mira para división del cuadrante.
  • Divisiones: 100.
  • Longitud de la línea de retícula: 10 mm.
  • Diámetro de la retícula: 25 mm.
Especificaciones
Tipo Mira, graduada
Descripción 100 divisiones de 10 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Ocular, 25 mm de diámetro, microscopios BA-310, BA-410, SMZ-171