Learn More
Motic™ Retícula, escala cruzada, 100 div./10 mm, 25mm de diám.
Código de producto. 15465432
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ocular de 25 mm, microscopios SMZ-161, SMZ-171
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15465432 Ocular de 25 mm, microscopios SMZ-161, SMZ-171 cada uno
1 options
Código de producto. 15465432 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001402761
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retícula graduada para las mediciones de la muestra. Motic™ Retícula, escala cruzada, 100 div./10 mm, 25 mm de diám., es una retícula cruzada con 100 divisiones.
  • Graduado para la medición de muestras.
  • Escala doble cruzada.
  • Divisiones: 100.
  • Longitud de la línea de retícula: 10 mm.
  • Diámetro de la retícula: 25 mm.
Especificaciones
Tipo Mira, graduada
Descripción 100 divisiones de 10 mm
Para utilizar con (equipo) Ocular de 25 mm, microscopios SMZ-161, SMZ-171