Learn More
Motic™ Retícula, 10 div./14 mm, 23 mm de diámetro
Código de producto. 15465162
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15465162 23 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15465162 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001401391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    45.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Retícula graduada para las mediciones de la muestra. La retícula Motic™, 10 div./14 mm, con un diámetro de 23 mm se divide en 10 divisiones en una línea de 14 mm.
  • Graduado para la medición de muestras.
  • Divisiones: 10.
  • Longitud de la línea de retícula: 10 mm.
  • Diámetro de la retícula: 23 mm.
Especificaciones
Tipo Retícula
Descripción 10 divisiones de 14 mm
Diámetro (métrico) 23 mm
Para utilizar con (equipo) Ocular, diámetro de 23 mm, microscopios DM-39, DM-143, ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40