Learn More
Olympus™ Iluminador de luz reflejada, campo claro
Código de producto. 12550206
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bombilla:
Halógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bombilla Tamaño de la unidad
12550206 Halógeno cada uno
1 options
Código de producto. 12550206 Proveedor Olympus™ N.º de proveedor K10017494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00€
    1352.43€ / paquete de 1
    Ahorro 747.57€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El iluminador de luz reflejada de campo claro Olympus™ compacto y eficiente tiene un tamaño adecuado pero ofrece iluminación halógena de 100 W.
  • Para iluminación de campo claro.
  • Compacta con profundidad reducida.
  • Iluminación de fibra halógena.
Especificaciones
Tipo de bombilla Halógeno
Tipo de iluminación Campo claro
Vataje 100 w