Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV-2 nsp2 His (N-Term) Protein
Código de producto. 18660288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18660288 0,05 mg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18660288
Marca: Novus Biologicals™ NBP307083
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación PBS, pH 7.5
ID de gen (Entrez) 43740578
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 72.81 kDa
Cantidad 0,05 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen Non-structural protein 2, NSP2, p65 homolog
Conjugado Unconjugated
Especie SARS-CoV-2
Recombinante Recombinant
Formulario Purified
Categoría de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining
Expresión SARS-CoV-2 nsp2