Description
Prolactin protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat Nb2-11 cells is less than 1.0 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^6 IU/mg.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | P01237 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE, Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| ID de gen (Entrez) | 5617 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 22.6 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.) |
| Concentración de endotoxinas | Less than 0.1 EU/μg of Prolactin as determined by LAL method. |
| Alias de gen | prolactin |
| Símbolo de gen | PRL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?