missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rat CCL4/MIP-1 beta Protein

Código de producto. 18695995 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18695995 100 μg 100 microgramos
18660676 1 mg 1 miligramo
18627515 5 μg 5 microgramos
18670286 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18695995

Marca: Novus Biologicals™ NBP235278100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

CCL4 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-1000 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P50230, P50230, P50230
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 2 x PBS, pH 7.4, 3 % trehalose.
ID de gen (Entrez) 6351
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 7.8 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of CCL4/MIP-1 beta as determined by LAL method.
Alias de gen ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP-1 beta/CCL4, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1 b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
Símbolo de gen CCL4
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión CCL4/MIP-1 beta
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.