missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Mouse KGF/FGF-7 Protein

Código de producto. 18475282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
10 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18475282 100 μg 100 microgramos
18446511 500 μg 500 microgramos
18408381 10 μg 10 microgramos
18418381 1000 μg 1000 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18475282 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP235149100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

FGF7 Protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 10 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P36363
Para utilizar con (aplicación) PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in 20 mM PB, pH 8.0, 1 M NaCl.
ID de gen (Entrez) 2252
Peso molecular M.W. (Theoretical): 18.7 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas Less than 1 EU/μg of KGF/FGF-7 as determined by LAL method.
Alias de gen FGF-7, fibroblast growth factor 7HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGF-1, KGF-1/FGF-7, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor)
Símbolo de gen FGF7
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C
Categoría de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Markers
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Expresión KGF/FGF-7
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.