missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 22-89 of Mouse CXCL12/SDF-1 The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.25mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Phosphate buffered saline (pH7.4) containing 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 6387 |
| Peso molecular | TMW: 10.4kDa |
| Cantidad | 0,02 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 12, C-X-C motif chemokine 12, hIRH, hSDF-1, Intercrine reduced in hepatomas, IRH, PBSFSDF-1a, Pre-B cell growth-stimulating factor, SCYB12, SDF-1, SDF1A, SDF1B, SDF1SDF-1b, stromal cell-derived factor 1, TLSF, TLSF-a, TLSF-b, TPAR1 |
| Nombre común | CXCL12/SDF-1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?