missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-354 of Human Zhangfei The Recombinant Human Zhangfei Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Zhangfei Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.25mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | PBS buffer (pH 7.4) containing 20% glycerol, 1mM DTT, 0.1mM PMSF |
| ID de gen (Entrez) | 58487 |
| Peso molecular | TMW: 39.5kDa |
| Cantidad | 0,05 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | CREB/ATF bZIP transcription factor, FLJ94018, HCF-binding transcription factor Zhangfei, Host cell factor-binding transcription factor Zhangfei, SHP-interacting leucine zipper protein, SMILE, Zhangfei |
| Nombre común | Zhangfei |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?