missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-528 of Human YARS The Recombinant Human YARS Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human YARS Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003671 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 10% glycerol, 0.1M NaCl |
| ID de gen (Entrez) | 8565 |
| Peso molecular | 61.3kDa |
| Nombre | YARS Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Requisitos de almacenamiento | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Human |
| Grado de pureza o calidad | >90% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?