Descripción
Data is not available.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | A 0.2 μm filtered concentrated solution in 50 mM HEPES, pH 7.0, 125 mM NaCl, 10 % Glycerol, 1 mM DTT. |
| ID de gen (Entrez) | 997 |
| Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 26.7 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | Less than 0.1 EU/μg of UBE2R1/CDC34 as determined by LAL method. |
| Alias de gen | cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1 |
| Símbolo de gen | CDC34 |
| Categoría de investigación | Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers |
| Mostrar más |