missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TNF-alpha protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.01 ng/mL, corresponding to a specific activity of >1.0 x 10^8 IU/mg in the presence of actinomycin D
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01375, P01375, P01375 |
| Concentración | LYOPH |
| Para utilizar con (aplicación) | PAGE, Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.0. |
| ID de gen (Entrez) | 7124 |
| Peso molecular | 16.9 kDa |
| Cantidad | 500 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1 EU/ug of TNF-alpha as determined by LAL method. |
| Alias de gen | APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alpha, TNF-alpha/TNFSF2, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?