missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Menin GST (N-Term) Protein

Código de producto. 18615931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18615931 2 μg 2 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18615931 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00004221P012ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0.
ID de gen (Entrez) 4221
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 88.88 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen menin, multiple, multiple endocrine neoplasia I
Símbolo de gen MEN1
Categoría de investigación Cancer, DNA Repair, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión Menin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.