missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human HSPA8/HSC71/Hsc70 His Protein

Código de producto. 18248800 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18248800 0,1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18248800 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP130278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-646 of Human HSPA8/HSC71/Hsc70 The Recombinant Human HSPA8/HSC71/Hsc70 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HSPA8/HSC71/Hsc70 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P11142
Concentración 1 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) In vitro Assay, SDS-PAGE
Formulación 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol
ID de gen (Entrez) 3312
Peso molecular M.W. (theoretical): 73.1 kDa
Nombre HSPA8/HSC71/Hsc70 Protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,1 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno Recombinant HSC70 protein was expressed in E.coli and purifiied (NP_006588).
Requisitos de almacenamiento Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Estado normativo RUO
Símbolo de gen HSPA8
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Categoría de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE
Expresión HSPA8/HSC71/Hsc70
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.