Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human GnRHR Protein
Código de producto. 18369898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18369898 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18369898 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00002798G0110ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoaffinity Purification
Formulación 25 mM Tris-HCl pH8.0 in 2% glycerol.
ID de gen (Entrez) 2798
Peso molecular M.W. (Theoretical): 36.1 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen GnRH receptor, GnRH-R, GNRHR1, gonadotropin-releasing hormone (type 1) receptor 1, gonadotropin-releasing hormone receptor, GRHR, leutinizing-releasing hormone receptor, LHRHRleutinizing hormone releasing horomone receptor, LRHR, luliberin receptor, type I GnRH receptor
Símbolo de gen GNRHR
Categoría de investigación GPCR
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión GnRHR