missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids1-184 of Human DUSP22 The Recombinant Human DUSP22 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human DUSP22 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4M UREA, 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 56940 |
| Peso molecular | TMW: 23.3kDa |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gen | dual specificity phosphatase 22, dual specificity protein phosphatase 22, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ35864, homolog of mouse dual specificity phosphatase LMW-DSP2, JKAP, JNK-stimulating phosphatase 1, JSP-1, JSP1JNK-stimulatory phosphatase-1, LMWDSP2, LMW-DSP2, Low molecular weight dual specificity phosphatase 2, Mitogen-activated protein kinase phosphatase x, MKP-x, MKPXMAP kinase phosphatase x, VHX |
| Nombre común | DUSP22 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?