missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-175 of Human AlphaB Crystallin/CRYAB The Recombinant Human AlphaB Crystallin/CRYAB Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human AlphaB Crystallin/CRYAB Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001876.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 50mM NaCl, 1mM EDTA |
| ID de gen (Entrez) | 1410 |
| Peso molecular | 20.1kDa |
| Nombre | AlphaB Crystallin/CRYAB protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MDIAIHHPWIRRPFFPFHSPSRLFDQFFGEHLLESDLFPTSTSLSPFYLRPPSFLRAPSWFDTGLSEMRLEKDRFSVNLDVKHFSPEELKVKVLGDVIEVHGKHEERQDEHGFISREFHRKYRIPADVDPLTITSSLSSDGVLTVNGPRKQVSGPERTIPITREEKPAVTAAPKK |
| Requisitos de almacenamiento | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?