Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human AdipoR1 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18366499 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18366499 2 μg 2 microgramos
1 options
Código de producto. 18366499 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor H00051094P012UG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 51094
Peso molecular 69 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen ACDCR1, adiponectin receptor 1, adiponectin receptor protein 1, ADR1, CGI45, FLJ42464, PAQR1FLJ25385, Progestin and adipoQ receptor family member I, TESBP1A
Símbolo de gen ADIPOR1
Categoría de investigación Signal Transduction
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión AdipoR1