missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Adiponectin/Acrp30 Protein

Código de producto. 18294235 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18294235 0,1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18294235 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBC118461

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 15-244 of Human Adiponectin/Acrp30 The Recombinant Human Adiponectin/Acrp30 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Adiponectin/Acrp30 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q15848
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación PBS (pH 7.4), 1mM DTT
ID de gen (Entrez) 9370
Peso molecular 25.1kDa
Nombre Adiponectin/Acrp30 protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,1 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno Adiponectin, 15-244 aa, Human, Recombinant, E.coli (NP_004788).
Requisitos de almacenamiento −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.