missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant E. coli Sec Protein Secretion Complex Protein
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-155 of E.coli Sec Protein Secretion Complex The Recombinant E. coli Sec Protein Secretion Complex Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli Sec Protein Secretion Complex Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol |
| Peso molecular | 17.2kDa |
| Nombre | Sec Protein Secretion Complex Protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MSEQNNTEMT FQIQRIYTKD ISFEAPNAPH VFQKDWQPEV KLDLDTASSQ LADDVYEVVL RVTVTASLGE ETAFLCEVQQ GGIFSIAGIE GTQMAHCLGA YCPNILFPYA RECITSMVSR GTFPQLNLAP VNFDALFMNY LQQQAGEGTE EHQDA |
| Requisitos de almacenamiento | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Bacteria |
| Grado de pureza o calidad | >95%, by SDS-PAGE |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?