Learn More
Invitrogen™ Rotulador permanente resistente a disolventes ReadyProbes™
Código de producto. 17133773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 rotuladores
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17133773 5 rotuladores paquete de 5
1 options
Código de producto. 17133773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37623
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite la escritura resistente a disolventes en portaobjetos de microscopio de vidrio mate.
  • El rotulador permanente resistente al disolvente ReadyProbes permite escribir sobre portaobjetos de vidrio esmerilado.
  • Es resistente a la mayoría de los disolventes, incluidos los alcoholes y el xileno.
Nota: Este rotulador permite escribir de forma resistente a los disolventes en el extremo esmerilado de los portaobjetos de vidrio para microscopio. El vidrio simple (sin esmerilar) o el plástico liso no se consideran superficies apropiadas para retener la tinta del bolígrafo, ya que los residuos se pueden limpiar fácilmente de estas superficies. El uso del lápiz sobre otros tipos de superficies duras (como superficies lisas de crioviales o tubos Eppendorf) podría producir escritura que no sea resistente a los disolventes. Cuando se utiliza en portaobjetos de microscopio de vidrio esmerilado, el rotulador permanente resistente a disolventes ReadyProbes es resistente a la mayoría de los disolventes, incluidos los alcoholes y el xileno. Asegúrese de dejar que la tinta se seque antes de exponerla al solvente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotulador permanente
Línea de productos ReadyProbes
Contenido y almacenamiento Juego de 5 rotuladores.
Almacenar a temperatura ambiente.
Si se almacena como se indica, el producto puede usarse durante 6 meses después de su recepción.
Incluye 5 rotuladores
Cantidad 5 rotuladores
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo