Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Hydrophobic Barrier Pap Pen
Description
El rotulador Pap de barrera hidrófoba ReadyProbes crea una barrera repelente al agua cuando se utiliza en un portaobjetos o cubreobjetos. Al dibujar ligeramente un rectángulo o un círculo alrededor de la sección de tejido o de las células en el portaobjetos del microscopio, los reactivos acuosos de incubación pueden mantenerse dentro del círculo o del rectángulo. Ahorre valiosos reactivos incubando con menos volumen. El rotulador Pap de barrera hidrófoba ReadyProbes también puede usarse para mantener los reactivos separados cuando se monta más de una sección de tejido en un portaobjetos de microscopio.
La línea de barrera azul claro es resistente al calor y compatible con la mayoría de los reactivos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e hibridación in situ (ISH), incluidos los reactivos que contienen detergentes. Es insoluble en alcohol y acetona, pero puede eliminarse con un agente de limpieza (por ejemplo, xileno).
Para utilizarlo, pase la punta del rotulador por una toalla de papel para asegurarse de que el flujo del fluido hidrófobo no se interrumpa. Trace ligeramente un círculo o rectángulo alrededor del tejido/células de 2 a 4 veces con una línea gruesa, manteniendo unos milímetros de distancia del borde del tejido/células. Deje secar durante 20–30 minutos a temperatura ambiente. Repita el proceso si es necesario.
Specifications
Specifications
| Tipo | Hydrophobic Barrier Pap Pen |
| Línea de productos | ReadyProbes |
| Contenido y almacenamiento | Un juego de 2 rotuladores. Almacenar a temperatura ambiente. Si se almacena según las instrucciones, el producto puede utilizarse durante 6 meses después de su recepción. |
| Incluye | 2 Pens |
| Cantidad | 2 bolígrafos |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.