Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-201 of Human RAB1B The Recombinant Human RAB1B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human RAB1B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol |
| Peso molecular | 24.3kDa |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,05 mg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | RAB1B |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |