Learn More
Motic™ Lámpara halógena de cuarzo
Código de producto. 15159404
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios BA210/310
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15159404 Microscopios BA210/310 1 unidad
1 options
Código de producto. 15159404 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101002400452
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para uso con microscopios BA210/310. La lámpara halógena de cuarzo Motic™ requiere 6 V/30 W.
  • Para uso con microscopios BA210/310
  • Halógeno de cuarzo
  • 6V
  • 30W
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Tipo Lámpara de cuarzo
Para utilizar con (equipo) Microscopios BA210/310
Cantidad 1 unidad
Tensión 6 V
Vataje 30 W