Learn More
Motic™ Lámpara halógena de cuarzo de 12 V/50 W
Código de producto. 15455262
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
12 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15455262 12 V cada uno
1 options
Código de producto. 15455262 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101002402431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    17.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1.75€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Sustituya las bombillas de microscopio fundidas por repuestos de calidad. La lámpara halógena de cuarzo Motic™ de 12 V/50 W produce luz de una mayor eficacia luminosa y temperatura de color.
  • Temperatura de color: 3350 K
  • Flujo luminoso: 1600 lm
  • Vida útil: 50 horas
  • Produce luz con una temperatura de color más eficaz y una mayor eficiencia energética
Compatible con: Binocular séxtuple BA104E de 50 W, trinocular séxtuple BA410E de 50 W, binocular BA310 MET, trinocular BA310 MET, binocular BA310 MET-H, trinocular BA310 MET-H (imagen vertical), binocular BA310 MET-T (7,6 x 5 cm), trinocular BA310 MET-T (7,6 x 5 cm), binocular BA310 MET-T (15,2 x 10 cm), trinocular BA310 MET-T (15,2 x 10 cm), binocular BA310 POL, trinocular BA310 POL (opción 20:80)
Especificaciones
Tipo Bombilla halógena de cuarzo
Descripción 50 W
Para utilizar con (equipo) BA104E Binocular Sextuple 50W, BA410E Trinocular Sextuple 50W, BA310 MET Binocular, BA310 MET Trinocular, BA310 MET-H Binocular, BA310 MET-H Trinocular (imagen vertical), BA310 MET-T Binocular [7,62 x 5,08 cm (3 x 2 pulg)], BA310 MET-T Trinocular [7,62 x 5,08 cm (3 x 2 pulg)], BA310 MET-T Binocular [15,24 x 10,16 cm (6 x 4 pulg)], BA310 MET-T Trinocular [15,24 x 10,16 cm (6 x 4 pulg)], BA310 POL Binocular, BA310 POL Trinocular (opción 20:80).
Tensión 12 V