Learn More
R&D Systems™ PRRT1 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18613478 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613478 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18613478 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP268749PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 80863
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen C6orf31, Chromosome 6 Open Reading Frame 31, Dispanin Subfamily D Member 1, DSPD1, IFITMD7, Interferon Induced Transmembrane Protein Domain Containing 7, NG5, Proline-Rich Transmembrane Protein 1
Símbolo de gen PRRT1
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68749. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión PRRT1