Learn More
Eppendorf™ Proteína LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMA
Código de producto. 11518643 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Blanco, Fondo transparente
N.° de pocillos:
96
Volumen del pocillo (métrico):
500 μl
1000 μl
2000 μl
Envase:
10 bolsas x 12 placas
10 bolsas x 8 placas
5 bolsas x 4 placas
5 bolsas x 8 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 20
paquete de 40
paquete de 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Envase Tamaño de la unidad
11518643 Blanco 96 2000 μl 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
10574073 Amarillo 96 500 μl 5 bolsas x 8 placas paquete de 40
10367133 Blanco 96 500 μl 10 bolsas x 12 placas paquete de 120
10709263 Blanco 96 1000 μl 5 bolsas x 4 placas paquete de 20
10215373 Blanco, Fondo transparente 96 1000 μl 10 bolsas x 8 placas paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11518643 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030504305
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eppendorf Proteína LoBind Las placas están diseñadas para su uso en proteómica u otros campos de investigación de proteínas, donde la concentración de proteínas tiende a ser muy pequeña y la recuperación de la muestra es vital para los resultados del ensayo.
  • Eppendorf LoBind El material garantiza una excelente recuperación de la muestra para mejorar los resultados del ensayo.
  • Libre de recubrimiento superficial (por ejemplo, silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra.
  • Grado de pureza limpio de PCR certificado por lote: Libre de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
  • Alto contraste único OptiTrack™ matriz: Identificación de muestras hasta un 30% más rápida y menos errores de pipeteo.
  • RecoverMax™ Diseño del pozo: geometría del pozo optimizada para un volumen muerto/remanente mínimo y excelentes propiedades de mezcla.
  • Los bordes elevados y una superficie lisa garantizan un sellado confiable en las placas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 5 bolsas x 4 placas
Color Blanco
Tipo de producto Proteína LoBind™ Lámina
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2000 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 50 a 2.000 μL
Esterilidad No estéril
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Proteómica u otros campos de la investigación de proteínas
RCF máx. 6000 x g
N.° por paquete 20/paq.
Cantidad 20 Pk.
Sin ARNasa Sí
Color de pocillo Incolora
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85.5 x 127.8 x 60 mm