Description
- Eppendorf LoBind El material garantiza una excelente recuperación de la muestra para mejorar los resultados del ensayo.
- Libre de recubrimiento superficial (por ejemplo, silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra.
- Grado de pureza limpio de PCR certificado por lote: Libre de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
- Alto contraste único OptiTrack™ matriz: Identificación de muestras hasta un 30% más rápida y menos errores de pipeteo.
- RecoverMax™ Diseño del pozo: geometría del pozo optimizada para un volumen muerto/remanente mínimo y excelentes propiedades de mezcla.
- Los bordes elevados y una superficie lisa garantizan un sellado confiable en las placas.
Specifications
Specifications
| Los recipientes | Sí |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 5 bolsas x 8 placas |
| Color | Amarillo |
| Tipo de producto | Proteína LoBind™ Lámina |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 500 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Show More |