Descripción
- Borofloat™ Ventana de protección de vidrio con rosca adaptadora M110 x1.
- Protege los LED y el objetivo del microscopio en entornos grasientos y polvorientos.
- Se adapta a diámetro interior de 66 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cristal de protección |
| Diámetro interior (métrico) | 66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Luces anulares EasyLED o VisiLED S80-25 o S80-55 |
| Material | Cristal Borofloat™ |
| Tamaño | M110 x 1 |