Learn More
Sartorius Dispensador de tapa de botella Prospenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15775585 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 mL
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 ml
0,50 mL
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos unitSize
15775585 De 0,2 a 1 ml 0,05 mL cada uno
15785585 De 0,4 a 2 ml 0,05 mL cada uno
15795585 De 1 a 5 mL 0,10 mL cada uno
15705595 De 2 a 10 ml 0,25 ml cada uno
15715595 De 5 a 30 ml 0,50 mL cada uno
15725595 De 10 a 60 ml 1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15775585 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH723060
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
  • Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
  • La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
  • Funcionamiento suave y ligero
  • Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
  • Válvulas reemplazables por el usuario
  • Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
  • Autoclavabilidad: Totalmente autoclavable (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
  • Accesorio roscado para botella: A32
  • Longitud: 143 mm (5 ml)
  • Adaptadores de botella incluidos: A28, S40, A45
  • Peso: 200 g (5 ml)
Materiales
  • Pistón: Cerámica AI2O3 de alta pureza (99,7%)
  • Cilindro: Vidrio borosilicato 3.3
  • Bloque de válvulas: Halar (ECTFE)
  • Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Resorte de válvula: Hastelloy (99,7%)
Conservación
Tienda a 0° hasta 40 °C
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo 360 °Cabezal dispensador giratorio
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gris y blanco
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) De 0,2 a 1 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación
Incluye Adaptadores para botellas A28, S40, A45
Incrementos 0,05 mL
Precisión 0.60%
Reproducibilidad 0.20%
máx. (imperial) 39,2 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) 4 °C a 50 °C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 143 mm, (5 ml)