Learn More
Contec™ Toallitas PROSAT ReFIBE
Código de producto. 17817244 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
12 x 12 in
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
paquete de 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad Tamaño de la unidad
17817244 12 x 12 in No estéril paquete de 400
17846693 9 x 9 in No estéril paquete de 600
17836693 9 x 9 in Estéril paquete de 600
17856693 12 x 12 in Estéril paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17817244 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PSRF1212BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    455.23€ / paquete de 400
    Ahorro 71.77€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Toallitas presaturadas fabricadas con toallitas para sala limpia de poliéster tejido 100 % reciclado.
  • El poliéster de 100 % tejido reciclado e higienizado proporciona bajos niveles de partículas y fibras
  • Resistente a la abrasión y a los productos químicos
  • Toallita de textura suave que limpia las superficies sin rayarlas
  • Fabricado con plástico 100 % reciclado que aleja el plástico de los océanos y los vertederos
  • Ayuda a la organización a reducir su impacto ambiental y cumplir sus objetivos de sustentabilidad
  • Las toallitas presaturadas reducen el uso de disolventes y las emisiones de COV
  • Garantiza una saturación uniforme de cada toallita con independencia del operador
  • La bolsa resellable mantiene los niveles de saturación durante todo el uso y facilita la extracción con un paño.
  • Los bordes sellados cortados con láser sellan las fibras en el borde de las toallitas para evitar que se desprendan.
  • Esterilidad validada con un SAL de 10-6, adecuada para su uso en salas limpias del grado más alto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 300 mm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 124 gsm
Estructura Tejido de punto interlock, filamento continuo
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X400  Wipes Prosat ReFIBE 70%/30% IPA/DI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol