Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™, con doble capa
BIOPHARMA
Código de producto. 17204523 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
paquete de 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
17204523 No estéril paquete de 750
17214523 Estéril paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17204523 Proveedor Contec™ N.º de proveedor PSLPP7030BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00€
    646.71€ / paquete de 750
    Ahorro 100.29€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficie de sala limpia y equipos. Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario par
  • Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
  • Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
  • Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
  • Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
  • Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
  • Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
  • La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas desinfectantes
Longitud (imperial) 17 pulg.
Longitud (métrico) 43 cm
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,6 cm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO clase 5, autorizadas para el cumplimiento de los requisitos del Reglamento de la UE en materia de biocidas (BPR)
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 43 x 41 cm (17 x 16 in)
Para utilizar con (aplicación) Para superficies interiores de herramientas de proceso, preparación de superficies, procesos de fabricación
Para utilizar con (equipo) Herramientas de proceso y otros equipos
Cantidad de embalaje 50 toallitas/bolsa
Tela 1 capa
Solución de saturación 70 % IPA/30 % agua desionizada