Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico multicanal Proline™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10379314 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
Incrementos:
0,01μL
0,1 μl
0,2 μl
Exactitud:
Del 2 al 0,6%
Del 3 al 0,7%
Del 4 al 1,5%
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) Incrementos Exactitud unitSize
10379314 8 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 3 al 0,7% 1 PCS
10166534 8 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Del 4 al 1,5% 1 PCS
10176534 8 De 30 a 300 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% 1 PCS
10596655 12 De 10 to 100 μl 0,1 μl Del 3 al 0,7% 1 PCS
10248304 12 De 0,5 to 10 μl 0,01μL Del 4 al 1,5% 1 PCS
10596845 12 De 30 a 300 μl 0,2 μl Del 2 al 0,6% 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10379314 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 728130
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para ofrecer comodidad y calidad para el pipeteo manual diario. Sartorius Proline™ El pipeteador mecánico multicanal Plus combina una construcción duradera con facilidad de uso, además de la más amplia gama de pipetas para diversos usuarios y aplicaciones. Disponible con 8 o 12 canales y tres intervalos de volumen.
Ideal para profesionales de laboratorio experimentados y estudiantes por igual
  • La gama más amplia de pipetas, incluidas las pipetas de volumen fijo para cuando los volúmenes necesitan estar listos para evitar errores
  • El mecanismo Optiload permite la carga de la punta con una fuerza igual y constante en cada canal y un sellado perfecto de la punta en cada cono de punta individual
  • Los filtros Safe-Cone minimizan el riesgo de contaminación
  • Ajuste de volumen ajustable con parada de clic
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Estructura duradera y reforzada con alta resistencia química y UV
Diseño ergonómico y fácil de usar
  • Fuerzas de pipeteo ligeras, mango cómodo y soporte para los dedos
  • No es necesario apretar la pipeta durante el pipeteo
  • Expulsión de la punta ligera y fácil
  • Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).
  • Proceso de calibración sencillo
  • Números grandes y códigos de color en la pantalla de volumen
  • La codificación de color del volumen permite la selección correcta del volumen de la punta a través del código de color correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
Certifications
Marcado CE
Garantía
3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del 3 al 0,7%
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Consejos
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 8
Línea de productos Proline Plus
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,1 μl
Precisión 1,50 a 0,25
Monitorización de UV Sí
Garantía 3 años